(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-alpha-Methyl-4-pyridinemethanol, (R)-1-(4-Pyridyl)ethanol, (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine, (R)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
H1733-1G H1733-5G
TCIAH1733-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAH1733-1G TCIAH1733-5G
(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol ≥98.0% (par GC)
(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,155 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077865
Numéro CAS: 27854-88-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité