(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1734-1G H1734-5G
TCIAH1734-1GEA 105 EUR InStock
TCIAH1734-1G TCIAH1734-5G
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Formule: C₇H₉NO
Numéro MDL: MFCD00077866
Numéro CAS: 54656-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité