(E)-4-Hexen-3-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-Hex-4-en-3-one
H1735-25ML H1735-5ML
TCIAH1735-25MLEA 85.8 EUR InStock
TCIAH1735-25ML TCIAH1735-5ML
(E)-4-Hexen-3-one ≥98.0% (par GC)
(E)-4-Hexen-3-one
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00010631
Numéro CAS: 50396-87-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité