2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)phenol, 2-(2′-Hydroxyphenyl)benzimidazole
H1736-25G H1736-5G
TCIAH1736-25GEA 294 EUR InStock
TCIAH1736-25G TCIAH1736-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₁₃H₁₀N₂O
MW: 210,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022668
Numéro CAS: 2963-66-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 242.0 to 246.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité