5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-3-methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 5-Hydroxy-3-methylfuran-2(5H)-one
H1747-1G H1747-200MG
TCIAH1747-1GEA 236 EUR InStock
TCIAH1747-1G TCIAH1747-200MG
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone ≥95.0% (par GC)
5-Hydroxy-3-methyl-2(5H)-furanone
Formule: C₅H₆O₃
MW: 114,10 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15145822
Numéro CAS: 931-23-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité