Iminodi(acétate) de disodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
I0007-25G I0007-250G
TCIAI0007-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAI0007-25G TCIAI0007-250G
Iminodi(acétate) de disodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iminodi(acétate) de disodium
Formule: C₄H₅NNa₂O₄
Numéro MDL: MFCD00043340
Numéro CAS: 928-72-3
EINECS: 213-181-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70e43a0a2293f5c66ca38586cc75d207e3679214&vid=70e43a0a2293f5c66ca38586cc75d207e3679214&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 8.0 to 17.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité