Acide (2E)-3-(1H-indol-3-yl)acrylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: IAA, 3-(1-H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)acrylic acid, 3-(3-Indolyl)acrylic Acid
I0025-1G I0025-5G
TCIAI0025-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAI0025-1G TCIAI0025-5G
Acide (2E)-3-(1H-indol-3-yl)acrylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Indoleacrylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005633
Numéro CAS: 1204-06-4
EINECS: 214-872-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité