Isohexane (mixture of isomeric branched chain Hexanes) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexanes
I0134-25ML I0134-500ML
TCIAI0134-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0134-25ML TCIAI0134-500ML
Isohexane (mixture of isomeric branched chain Hexanes) ≥98.0% (par GC)
Isohexane (mixture of isomeric branched chain Hexanes)
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179311
Numéro CAS: 73513-42-5
ONU: 1208
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0% (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité