Allyl isonicotinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Allyl 4-Pyridinecarboxylate, 4-Pyridinecarboxylic Acid Allyl Ester, Isonicotinic Acid Allyl Ester
I0136-25ML I0136-5ML
TCIAI0136-25MLEA 354 EUR InStock
TCIAI0136-25ML TCIAI0136-5ML
Allyl isonicotinate ≥98.0% (par GC)
Allyl isonicotinate
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163.18 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Numéro MDL: MFCD00059786
Numéro CAS: 25635-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité