3-[(Vinyloxy)méthyl]heptane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isooctyl Vinyl Ether
I0148-10G I0148-25G
TCIAI0148-10GEA 94.6 EUR InStock
TCIAI0148-10G TCIAI0148-25G
3-[(Vinyloxy)méthyl]heptane ≥97.0% (par GC)
3-[(Vinyloxy)méthyl]heptane
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00053800
Numéro CAS: 103-44-6
EINECS: 203-111-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité