5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylcumene, 3,5-Dimethylisopropylbenzene
I0156-25ML I0156-500ML
TCIAI0156-25MLEA 48.4 EUR InStock
TCIAI0156-25ML TCIAI0156-500ML
5-Isopropyl-m-xylene ≥85.0% (par GC)
5-Isopropyl-m-xylene
Formule: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00026405
Numéro CAS: 4706-90-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité