Isostearic acid (=2,2,4,8,10,10-Hexamethylundecane-5-carboxylic acid) ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,4,8,10,10-Hexamethylundecane-5-carboxylic Acid, 2-(4,4-Dimethyl-2-pentyl)-5,7,7-trimethyl-n-octanoic Acid
I0184-25G I0184-500G
TCIAI0184-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0184-25G TCIAI0184-500G
Isostearic acid (=2,2,4,8,10,10-Hexamethylundecane-5-carboxylic acid) ≥90.0% (par GC)
Isostearic acid (=2,2,4,8,10,10-Hexamethylundecane-5-carboxylic acid)
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Point d'éclair: 165°C
Numéro MDL: MFCD00135620
Numéro CAS: 54680-48-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité