Dibutyl Itaconate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Itaconic Acid Dibutyl Ester, Dibutyl 2-methylenesuccinate
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
I0201-25G I0201-500G
TCIAI0201-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAI0201-25G TCIAI0201-500G
Dibutyl Itaconate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Dibutyl Itaconate
Formule: C₁₃H₂₂O₄
MW: 242,32 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 138°C
Numéro MDL: MFCD00027211
Numéro CAS: 2155-60-4
EINECS: 218-451-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité