Diethyl itaconate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 2-methylenesuccinate, Itaconic Acid Diethyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
I0204-500G I0204-25G
TCIAI0204-500GEA 547 EUR InStock
TCIAI0204-500G TCIAI0204-25G
Diethyl itaconate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Diethyl itaconate
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00059230
Numéro CAS: 2409-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f11d15ef52d3853220afd1a9f411ce4ca6ff9520&vid=f11d15ef52d3853220afd1a9f411ce4ca6ff9520&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité