Isomaltose ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-glucose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, alpha-1,6-Glucobiose
I0231-1G I0231-100MG
TCIAI0231-1GEA 240 EUR InStock
TCIAI0231-1G TCIAI0231-100MG
Isomaltose ≥97.0% (par GC)
Isomaltose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065373
Numéro CAS: 499-40-1
EINECS: 207-879-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Specific rotation [a]20/D +108 to +118 deg (C=0.7, H2O)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité