Sodium isoascorbate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
I0232-25G I0232-500G
TCIAI0232-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0232-25G TCIAI0232-500G
Sodium isoascorbate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium isoascorbate monohydrate
Formule: C₆H₈O₆
Numéro MDL: MFCD00067298
Numéro CAS: 6381-77-7
EINECS: 228-973-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +96.0 to +98.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité