Isophthalic dihydrazide ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isophthalohydrazide
I0257-25G I0257-500G I0257-100G
TCIAI0257-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0257-25G TCIAI0257-500G TCIAI0257-100G
Isophthalic dihydrazide ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isophthalic dihydrazide
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 227°C
Numéro MDL: MFCD00025117
Numéro CAS: 2760-98-7
EINECS: 220-425-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c412bfdf9b36fd245c1923768285ad73ec7b6923&vid=c412bfdf9b36fd245c1923768285ad73ec7b6923&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Bromination Method) min. 95.0 %
Solubility in hot Water within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité