Monobutyl itaconate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Butyl Methylenesuccinate, beta-Butyl Itaconate, Itaconic Acid Monobutyl Ester
I0267-25G I0267-500G
TCIAI0267-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAI0267-25G TCIAI0267-500G
Monobutyl itaconate ≥95.0% (par GC)
Monobutyl itaconate
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046533
Numéro CAS: 6439-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité