Monomethyl itaconate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0269-25G I0269-500G I0269-100G
TCIAI0269-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAI0269-25G TCIAI0269-500G TCIAI0269-100G
Monomethyl itaconate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Monomethyl itaconate
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00021713
Numéro CAS: 7338-27-4
EINECS: 230-853-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d3d4c95b3835109091d82510c260f23c9ec9083&vid=8d3d4c95b3835109091d82510c260f23c9ec9083&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité