Triallyl isocyanurate ≥96.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Triallyl-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Isocyanuric Acid Triallyl Ester, 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
I0279-25G I0279-500G I0279-100G
TCIAI0279-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0279-25G TCIAI0279-500G TCIAI0279-100G
Triallyl isocyanurate ≥96.0% (par GC) stabilisé
Triallyl isocyanurate
Formule: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249,27 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00006554
Numéro CAS: 1025-15-6
EINECS: 213-834-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a69644817b29edad0968811e552e96942ffe6fc&vid=9a69644817b29edad0968811e552e96942ffe6fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité