Isobutyraldehyde diethyl acetal ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Diethoxy-2-methylpropane, 1,1-Diethoxyisobutane
I0287-25ML I0287-5ML
TCIAI0287-25MLEA 136 EUR InStock
TCIAI0287-25ML TCIAI0287-5ML
Isobutyraldehyde diethyl acetal ≥96.0% (par GC)
Isobutyraldehyde diethyl acetal
Formule: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00059384
Numéro CAS: 1741-41-9
EINECS: 217-107-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité