Isovaleronitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isobutyl Cyanide
I0292-25ML I0292-500ML I0292-100ML
TCIAI0292-25MLEA 79.2 EUR InStock
TCIAI0292-25ML TCIAI0292-500ML TCIAI0292-100ML
Isovaleronitrile ≥98.0% (par GC)
Isovaleronitrile
Formule: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 28°C
Numéro MDL: MFCD00001944
Numéro CAS: 625-28-5
EINECS: 210-884-1
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40f07c0743c13aa160dc2a428405f10bb5904ae2&vid=40f07c0743c13aa160dc2a428405f10bb5904ae2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité