1-Isopropényl-2-méthylbenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-2-(prop-1-en-2-yl)benzene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
I0298-1ML I0298-5ML
TCIAI0298-1MLEA 163 EUR InStock
TCIAI0298-1ML TCIAI0298-5ML
1-Isopropényl-2-méthylbenzène ≥98.0% (par GC) stabilisé
1-Isopropényl-2-méthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00049092
Numéro CAS: 7399-49-7
EINECS: 230-996-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité