Isophorone diisocyanate (mélange d'isomères) ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0314-25ML I0314-500ML
TCIAI0314-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAI0314-25ML TCIAI0314-500ML
Isophorone diisocyanate (mélange d'isomères) ≥99.0% (par GC)
Diisocyanate d’isophorone
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: –60°C
Point d'éclair: 155°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064956
Numéro CAS: 4098-71-9
EINECS: 223-861-6
ONU: 2290
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128969aa75f0ff814d73440335d2810063c4b6f6&vid=128969aa75f0ff814d73440335d2810063c4b6f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité