Sodium-1-propanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI
I0341-25G I0341-5G
TCIAI0341-25GEA 228 EUR InStock
TCIAI0341-25G TCIAI0341-5G
Sodium-1-propanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie de paires d'ions
Sodium-1-propanesulphonate
Formule: C₃H₈O₃S
Numéro MDL: MFCD00062546
Numéro CAS: 14533-63-2
EINECS: 238-564-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité