4,4'-Isopropylidenediphenoxyacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bisphenol A O,O-Diacetic Acid
I0356-25G I0356-5G
TCIAI0356-25GEA 641 EUR InStock
TCIAI0356-25G TCIAI0356-5G
4,4'-Isopropylidenediphenoxyacetic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-Isopropylidenediphenoxyacetic acid
Formule: C₁₉H₂₀O₆
MW: 344,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060114
Numéro CAS: 3539-42-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité