Butyl Isocyanatoacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isocyanatoacetic Acid Butyl Ester
I0358-25G I0358-5G
TCIAI0358-25GEA 358 EUR InStock
TCIAI0358-25G TCIAI0358-5G
Butyl Isocyanatoacetate ≥97.0% (par GC)
Butyl Isocyanatoacetate
Formule: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,17 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00041743
Numéro CAS: 17046-22-9
EINECS: 241-114-2
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité