Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium 0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0367-100MLEA 130 EUR InStock
TCIAI0367-100ML TCIAI0367-10ML
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium 0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₈NO₄P
MW: 339,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064526
Numéro CAS: 5574-97-0
EINECS: 226-947-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Absorbance (230nm) max. 0.050
Absorbance (254nm) max. 0.010
pH 7.1 to 7.7 (25 deg-C)
Bromide max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité