Diethyl isopropylidenesuccinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Isopropylidenesuccinic Acid Diethyl Ester
I0404-1G I0404-5G
TCIAI0404-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAI0404-1G TCIAI0404-5G
Diethyl isopropylidenesuccinate ≥98.0% (par GC)
Diethyl isopropylidenesuccinate
Formule: C₁₁H₁₈O₄
MW: 214,26 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Numéro MDL: MFCD00130132
Numéro CAS: 42103-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité