Diphenyl isophthalate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isophthalic Acid Diphenyl Ester
I0416-10G I0416-25G
TCIAI0416-10GEA 45.1 EUR InStock
TCIAI0416-10G TCIAI0416-25G
Diphenyl isophthalate ≥99.0% (par GC)
Diphenyl isophthalate
Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046051
Numéro CAS: 744-45-6
EINECS: 212-014-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 136.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité