Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Isobutylbenzaldehyde ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

I0436-25ML I0436-500ML I0436-100ML
TCIAI0436-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAI0436-25ML TCIAI0436-500ML TCIAI0436-100ML
4-Isobutylbenzaldehyde ≥95.0% (par GC)
4-Isobutylbenzaldehyde


Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075760
Numéro CAS: 40150-98-9
EINECS: 464-400-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ade9acd4181e5e59797d833055f5b9ed1edbf262&vid=ade9acd4181e5e59797d833055f5b9ed1edbf262&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité