L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Iodo-2,4,5-triméthylthiophène 96,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Fournisseur: TCI
Stabilization: Copper chip_stab
I0445-1G I0445-5G
TCIAI0445-1GEA 169 EUR InStock
TCIAI0445-1G TCIAI0445-5G
3-Iodo-2,4,5-triméthylthiophène 96,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
3-Iodo-2,4,5-triméthylthiophène
Formule: C₇H₉IS
MW: 252.11 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191528
Numéro CAS: 60813-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité