Diallyl isophthalate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isophthalic Acid Diallyl Ester
I0450-25G I0450-500G
TCIAI0450-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0450-25G TCIAI0450-500G
Diallyl isophthalate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Diallyl isophthalate
Formule: C₁₄H₁₄O₄
MW: 246,26 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point d'éclair: 163°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048174
Numéro CAS: 1087-21-4
EINECS: 214-122-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité