Dimethyl-4,5-imidazoledicarboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylate, Dimethyl 4,5-imidazoledicarboxylate, 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid dimethyl ester
I0456-10G I0456-25G
TCIAI0456-10GEA 84.7 EUR InStock
TCIAI0456-10G TCIAI0456-25G
Dimethyl-4,5-imidazoledicarboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dimethyl-4,5-imidazoledicarboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₄
MW: 184,1500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051338
Numéro CAS: 3304-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité