Isobutylene sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylthiirane, 2-Methylpropylene sulphide, 2,2-Dimethylethylene Sulphide
I0461-25ML I0461-5ML
TCIAI0461-25MLEA 317 EUR InStock
TCIAI0461-25ML TCIAI0461-5ML
Isobutylene sulphide ≥98.0% (par GC)
Isobutylene sulphide
Formule: C₄H₈S
MW: 88,17 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191662
Numéro CAS: 3772-13-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62f147c1955eff78f2f878c02c194a303d1a9862&vid=62f147c1955eff78f2f878c02c194a303d1a9862&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité