Methyl (S)-(-)-2-isocyanatopropionate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-(-)-2-Isocyanatopropionic Acid Methyl Ester
I0465-1G I0465-5G
TCIAI0465-1GEA 279 EUR InStock
TCIAI0465-1G TCIAI0465-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanatopropionate ≥98.0% (par GC)
Methyl (S)-(-)-2-isocyanatopropionate
Formule: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Numéro MDL: MFCD00191530
Numéro CAS: 30293-82-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -25.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité