Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-3-methylbutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl (S)-(-)-2-Isocyanatoisovalerate, (S)-(-)-2-Isocyanato-3-methylbutyric Acid Methyl Ester
I0466-1G I0466-5G
TCIAI0466-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAI0466-1G TCIAI0466-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-3-methylbutyrate ≥98.0% (par GC)
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-3-methylbutyrate
Formule: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,17 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00191531
Numéro CAS: 30293-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -23.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité