Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0467-25G I0467-5G
TCIAI0467-25GEA 1830 EUR InStock
TCIAI0467-25G TCIAI0467-5G
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate ≥98.0% (par GC)
Methyl (S)-(-)-2-isocyanato-4-methylvalerate
Formule: C₈H₁₃NO₃
Point d'ébullition: 74°C
Numéro MDL: MFCD00191532
Numéro CAS: 39570-63-3
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité