Diethyl-(S)-(-)-2-isocyanatoglutarate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-2-Isocyanatoglutaric Acid Diethyl Ester, (S)-(-)-2-Isocyanatopentanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl (S)-(-)-2-Isocyanatopentanedioate, Diethyl (S)-2-isocyanatopentanedioate
I0468-1G I0468-5G
TCIAI0468-1GEA 0 EUR InStock
TCIAI0468-1G TCIAI0468-5G
Diethyl-(S)-(-)-2-isocyanatoglutarate ≥97.0% (par GC)
Diethyl-(S)-(-)-2-isocyanatoglutarate
Formule: C₁₀H₁₅NO₅
MW: 229,23 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191663
Numéro CAS: 145080-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -46.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité