Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2S,3S)-2-Isocyanato-3-methylvaleric Acid Methyl Ester
I0471-5G I0471-1G
TCIAI0471-5GEA 205 EUR InStock
TCIAI0471-5G TCIAI0471-1G
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate ≥98.0% (par GC)
Methyl (2S,3S)-2-isocyanato-3-methylvalerate
Formule: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191534
Numéro CAS: 120219-17-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -6.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité