Iodomesitylene diacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trimethyl(diacetoxyiodo)benzene, 2,4,6-Trimethyliodobenzene Diacetate, 2-(Diacetoxyiodo)mesitylene
I0479-25G I0479-5G
TCIAI0479-25GEA 218 EUR InStock
TCIAI0479-25G TCIAI0479-5G
Iodomesitylene diacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodomesitylene diacetate
Formule: C₁₃H₁₇IO₄
MW: 364,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674196
Numéro CAS: 33035-41-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité