2-Éthylhexanoate de lithium
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39330.18EA 315 EUR InStock
39330.18 39330.04 39330.09
2-Éthylhexanoate de lithium
2-Éthylhexanoate de lithium
Formule: C₈H₁₅LiO₂
MW: 150,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058702
Numéro CAS: 15590-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité