Ethyl-cis-3-iodoacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Z)-Ethyl 3-iodoacrylate, cis-3-Iodoacrylic Acid Ethyl Ester
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0502-25G I0502-5G
TCIAI0502-25GEA 423 EUR InStock
TCIAI0502-25G TCIAI0502-5G
Ethyl-cis-3-iodoacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Ethyl-cis-3-iodoacrylate
Formule: C₅H₇IO₂
MW: 226,01 g/mol
Point d'éclair: 99°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00209584
Numéro CAS: 31930-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité