Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0509-1G I0509-5G
TCIAI0509-1GEA 101 EUR InStock
TCIAI0509-1G TCIAI0509-5G
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Isoquinoline-3-carboxylic acid monohydrate
Formule: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,183 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075137
Numéro CAS: 203626-75-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 8.9 to 9.9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité