L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
I0522-1G I0522-5G
TCIAI0522-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0522-1G TCIAI0522-5G
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00038911
Numéro CAS: 18598-74-8
EINECS: 242-437-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 100.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +28.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité