(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic Acid, (S)-(+)-Ibuprofen
I0549-1G I0549-5G
TCIAI0549-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAI0549-1G TCIAI0549-5G
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid
Formule: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069289
Numéro CAS: 51146-56-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +60.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité