(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S,S)-(-)-2,2'-(Dimethylmethylene)bis(4-tert-butyl-2-oxazoline), (4S,4'S)-2,2'-(Propane-2,2-diyl)bis(4-(tert-butyl)-4,5-dihydrooxazole), (S,S)-(-)-2,2-Bis(4-tert-butyl-2-oxazolin-2-yl)propane, 2,2'-Isopropylidenebis[(4S)-4-tert-butyl-2-oxazoline]
I0567-1G I0567-100MG
TCIAI0567-1GEA 259 EUR InStock
TCIAI0567-1G TCIAI0567-100MG
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) ≥97.0% (par GC)
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
Formule: C₁₇H₃₀N₂O₂
MW: 294,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192243
Numéro CAS: 131833-93-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -112 to -123 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité