(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4S,4S)-2,2-(Propane-2,2-diyl)bis(4-phenyl-4,5-dihydrooxazole), (-)-2,2-Bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolin-2-yl]propane, (S,S)-2,2-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)propane, (S,S)-2,2'-(Dimethylmethylene)bis(4-phenyl-2-oxazoline)
I0582-1G I0582-250MG
TCIAI0582-1GEA 163 EUR InStock
TCIAI0582-1G TCIAI0582-250MG
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥95.0% (par GC)
(S,S)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₂
MW: 334,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192245
Numéro CAS: 131457-46-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -151 to -173 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité