2-Iodobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0610-1G I0610-5G
TCIAI0610-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAI0610-1G TCIAI0610-5G
2-Iodobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039570
Numéro CAS: 26260-02-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14606053b1bec1bf69370736f273c6245b2fd47f&vid=14606053b1bec1bf69370736f273c6245b2fd47f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité