Imidazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
I0636-1G I0636-5G
TCIAI0636-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAI0636-1G TCIAI0636-5G
Imidazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Imidazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173726
Numéro CAS: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité